Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Einmachgläser
Click to view available options
Beschreibung:
Ersatzverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte):
Nalgene Mason-Flaschen (2115 Serie)
Beschreibung
Diese Ersatzverschlüsse passen auf Thermo Scientific™ Nalgene™ Mason-Gefäße.
- Zur Verwendung mit Nalgene 2115 Mason-Gefäßen und geradwandigen Weithalsflaschen mit 70 mm
- Mason-Gefäße der 2115 Reihe
- 2116-0125 und -0250 Flaschen aus Polycarbonat (PC)
- 2117-0125 und -0250 Flaschen aus Polymethylpenten (PMP)
- 2118-0004 und -0008 Flaschen aus Polypropylen-Copolymer (PPCO)
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Beschreibung | Ersatzverschluss |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 12 |
Produktlinie | Nalgene™ |
Closure Included | Ja |
Produkttyp | Mason Jar Screw Closure |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Nalgene Mason-Flaschen (2115 Serie) |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421666 | Konformitätsbescheinigung | 19/02/2025 | 712154-0700 |
1421334 | Konformitätsbescheinigung | 15/01/2025 | 712154-0700 |
1300395 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 712154-0700 |
1318430 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 712154-0700 |
1336930 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 712154-0700 |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Berichtigung von Produktinhalten
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Einmachgläser >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto