Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Cylindrical LLDPE Tank with Cover and Spigot
Artikelnummer. 11990349
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
18,9 L
28,4 L
37,9 L
56,8 L
113,6 L
208 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11990349
Marke: Thermo Scientific™ 541020055
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Thermo Scientific™ Nalgene™ Leichte zylindrischer Tanks aus LLDPE mit Deckel und Hahn sind besonders beständig gegen Spannungsrisse und stellen eine preiswerte Alternative zu Tanks aus Edelstahl dar.
Der Thermo Scientific™ Nalgene™ leichte zylindrische LLDPE-Tank mit Deckel und Hahn stellt eine kostengünstige Alternative zu Edelstahltanks dar, bietet hervorragende Spannungsrissbeständigkeit und verfügt über einen Ablasshahn. Ideal für weniger anspruchsvolle Anwendungen. Erhältlich in Größen von 5 bis 55 Gallonen (19 bis 208 l).
  • Ungefähre Wanddicke: 2,4mm (0,09)
  • Mit Nalgene Einweghahn (Bestell- Nr. 96423) mit Nadelverschluss für die Dispensierung
  • Nicht autoklavierbar
Hinweis
Tanks, die bei erhöhten Temperaturen oder mit Flüssigkeiten mit hohem spezifischem Gewicht verwendet werden, sollten von außen abgestützt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 22 in.
Wandstärke 2,4 mm
Außendurchmesser (metrisch) 55,9 cm
Typ Behälter mit Deckel und Hahn
Material LLDPE
Kapazität (angloamerikanisch) 55 gal.
Kapazität (metrisch) 208 L
Höhe (angloamerikanisch) 36 in.
Höhe (metrisch) 91,4 cm
Anzahl pro Karton 1
Anzahl pro Packung 1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Achtung:
Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.