Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Probenbeutel
Halten Sie mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Probenbeuteln trockene Proben trocken und feuchte Proben feucht. Ideal für kleine Laborgegenstände, botanische Proben und andere Präparate.
Marke: Thermo Scientific™ 6255-0918
50.13 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.04760kg
Benachrichtigungen:
Nicht empfohlen zum Aufbewahren von Flüssigkeiten.
Beschreibung
Halten Sie mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Probenbeuteln trockene Proben trocken und feuchte Proben feucht. Diese hochfesten Beutel aus Polyethylen niedriger Dichte mit Doppelreißverschluss sind sicher verschließbar und sind ideal für kleine Laborgegenstände, botanische Proben und andere Präparate. Nicht empfohlen zum Aufbewahren von Flüssigkeiten.
- Transparentes Polyethylen niederer Dichte zur einfachen Identifikation des Inhalts
- Wände mit einer Stärke von 4 mm schützen Ihre Proben
- In den wasserdichten Beuteln bleibt der Inhalt trocken
- Transparent
Spezifikation
Strapazierfähige Beutel mit Doppelverschlussrillen sind ideal für Kleinteile im Labor und botanische oder andere Proben. | |
LDPE | |
45.7 cm | |
22.9 cm |
Durchsichtig | |
18 in. | |
9 in. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.