Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Runde Ballonflasche mit Hahn Artikelnummer.: 10492911
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Runde Ballonflasche mit Hahn
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10492911
4 l
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
10 l
20 l
25 l
50 l
Artikelnummer. 10492911
Marke: Thermo Scientific™ 23180010
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Sammeln und dispensieren Sie destilliertes Wasser, Säuren und Reagenzien sammeln und dispensieren; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
Mit den runden Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Ballonflaschen mit Hahn können Sie destilliertes Wasser, Säuren und Reagenzien sammeln und dispensieren. Die Ballonflaschen aus Polyethylen mit niedriger Dichte haben einen eingearbeiteten Hahnansatz für Komfort, Stabilität und Auslaufsicherheit.
  • Permanente Graduierungen in 1 Gallonen- und 5 Liter-Schritten für bequemes Dosieren
  • Integrierte Schultergurte helfen beim Anheben der vier größten Flaschen
  • Der in einem Stück eingearbeitete Hahn bietet Stabilität und Auslaufsicherheit.
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
1 Gallon-Flasche (3,8 Liter) wird mit Schulterschlaufe geliefert, alle anderen Größen mit Schultergurt. Flasche mit 1 Gallone ist nicht graduiert.
Im Lieferumfang enthalten:
Polypropylen-Schraubverschluss mit TPE-Verschluss† Der Begriff „auslaufsicher“ wird für Thermo Scientific Nalgene-Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 1 gal.
Kapazität (metrisch) 4 l
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Farbe Weiß
Beschreibung Runde Ballonflaschen mit Hahn
Innendurchmesser (metrisch) Hals 26 mm
Außendurchmesser (metrisch) 154 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Sammeln und dispensieren von destilliertem Wasser, Säuren und Reagenzien
Graduierungen Permanente Graduierung in 5-Liter- bzw. 1-Gallonen-Schritten
Höhe (metrisch) mit Verschluss 335 mm
Enthält Integrierte Schultergriffe, eingegossener Hahn
Material LDPE
Anzahl pro Karton 6/Cs.
Produkttyp Ballonflasche mit Hahn
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1304370 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2318-0010
Chargennummer1378827 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/05/2023 Catalog Number2318-0010
Chargennummer1386585 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/05/2023 Catalog Number2318-0010
Chargennummer1372884 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/12/2022 Catalog Number2318-0010
Chargennummer1363177 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/06/2022 Catalog Number2318-0010
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Runde Ballonflasche mit Hahn >