Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kannen, Polyethylen niederer Dichte; Polypropylen-Schraubverschluss Artikelnummer.: 10430913
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kannen, Polyethylen niederer Dichte; Polypropylen-Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10430913
4 l, 38 – 430 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
8L
Verschlussgröße:
38 – 430 mm
53Bmm
Artikelnummer. 10430913
Marke: Thermo Scientific™ 22200010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie bei der Handhabung korrosiver Flüssigkeiten diese Verschlusskannen aus Polyethylen niedriger Dichte und Gummihandschuhe.
Thermo Scientific™ Nalgene LDPE-Kannen haben einen großen Tragegriff, der zur sicheren Handhabung korrosiver Flüssigkeiten das Tragen mit Gummihandschuhen ermöglicht.
Hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Seitlich versetzter Ausgießer für einfaches, genaues Ausgießen. Polypropylen-Schraubverschluss.
  • Geringes Gewicht für einfaches Handling und Tragen—ein Drittel des Gewichts von Glas
  • Auslaufsicher†
Inhalt:
Polypropylen-Schraubverschlüsse
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 gal., 4 l
Kapazität (metrisch) 4 l
Kapazität (angloamerikanisch) 1 gal.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Kanne
Durchmesser (angloamerikanisch) 5,9 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0,9 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Material LDPE
Anzahl pro Karton 6
Anzahl pro Packung 1
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 304 mm
Produkttyp Kanne
Höhe (angloamerikanisch) 12 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 – 430 mm
Durchmesser (metrisch) 152 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1409614 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/07/2024 Catalog Number2220-0010
Chargennummer1393913 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/11/2023 Catalog Number2220-0010
Chargennummer1380934 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/05/2023 Catalog Number2220-0010
Chargennummer1360843 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/06/2022 Catalog Number2220-0010
Chargennummer1309630 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/02/2021 Catalog Number2220-0010
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kannen, Polyethylen niederer Dichte; Polypropylen-Schraubverschluss >