Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene Einsatz (Tropfkontrollspitze) für Tropfflaschen - Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10099062
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 ul
50µL
Packungsgröße:
2000 Stück
Artikelnummer. 10099062
Marke: Thermo Scientific™ 3127590001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dank der präzisen Tropfkontrolle eignen sich LDPE-Dispensierspitzen für Tropfflaschen für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen.
Führen Sie pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen mit Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Dispensierspitzen für Tropfflaschen durch. Die Spitzen verfügen über eine präzise Tropfkontrolle und können mit Nalgene LDPE-Tropfflaschen und farbigen PP-Verschlüssen verwendet werden.
Merkmale:
  • Polyethylen niederer Dichte
  • Erhältlich in zwei Tropfengrößen (40 μl und 50 μl)
  • Passend für Nalgene Tropfflaschen 312750 und 312751
  • Zur Verwendung mit Nalgene Tropfverschlüssen zur farblichen Kennzeichnung Ihrer Reagenzien
Bestellinformationen:
Dosierspitzen für Tropfflaschen werden als Großpackung mit 2.000/Karton geliefert. Separate Bestellung von Nalgene Tropfflaschen (Kat.-Nr. 312750, 312751) und farbigen Verschlüssen (Kat.-Nr. 312760).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 40 ul
Kapazität (angloamerikanisch) 1,35 oz.
Farbe Durchsichtig
Material LDPE
Anzahl pro Karton 2000
Anzahl pro Packung 2000
Zertifizierung/Konformität Gemäß ISO-Norm 13485:2003 hergestellt. Tropfkontrollspitzen für Tropfflaschen erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.
Closure Included Ja
Drop Size 40/50 ml
Höhe (metrisch) 16,5 mm
Produkttyp Spitzen für Tropfflasche
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene Flasche mit Tropfkontrolle
Breite (angloamerikanisch) 0,39 in.
Höhe (angloamerikanisch) 0,65 in.
Durchmesser (metrisch) 11,22 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.