Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Luftdichte Eimer aus LDPE
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Eimer werden aus LDPE gefertigt und erfüllen mit ihren luftdicht schließenden Deckeln den US-Standard OSHA für hämatogene Krankheitserreger.
Marke:  Thermo Scientific™ 7102-0080
54.33 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10094750
  • 69.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-11-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Lagern Sie Proben in Formalin und anderen Konservierungsmitteln mit Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Eimer mit Deckel, die luftdicht sind und die OSHA-Standards für die Lagerung von Krankheitserregern erfüllen. Diese Polyethylen-Eimer mit niedriger Dichte eignen sich hervorragend für den spritzwasserfreien Transport im Labor und sind chemisch beständig gegen eine Vielzahl von Laborlösungen.
  • Die weiße, luftdichte Polyethylen-Abdeckung ist eng anliegend.
  • Henkel mit Nylon-Beschichtung ermöglicht ein komfortables und sicheres Halten.
  • Permanente, leicht ablesbare Graduierung in Litern und Pints
  • Graduiert
  • Erfüllen US-Standard OSHA 29 CFR (Abschnitt 1910.1030) als Schutz vor durch Blut übertragbare Krankheitserreger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
7.6L
LDPE
8 qt.
Luftdichter Eimer LDPE 7,6 l
26.7cm
Je 1
Gegossen
Nein
Erfüllen US-Standard OSHA 29 CFR (Abschnitt 1910.1030) zur Verwendung als Schutz vor hämatogenen Krankheitserregern.
In 10.5 .
Ja
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1421221 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/01/2025 Catalog Number7102-0080
Chargennummer1331745 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number7102-0080
Chargennummer1414179 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/11/2024 Catalog Number7102-0080
Chargennummer1410453 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/09/2024 Catalog Number7102-0080
Chargennummer1404968 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/07/2024 Catalog Number7102-0080
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Luftdichte Eimer aus LDPE > Fassungsvermögen:8 qt. (7.6 l)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.