Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Flaschen mit Tropfpipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10546551
125 ml, 24 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 ml
Verschlussgröße:
20 mm
24 mm
Mit diesen LDPE-Enghalsflaschen mit Polyethylen-Tropfpipette und durch den Verschluss eingeführtem Neopren-Ballon können Sie tropfenweise oder im Strahl dispensieren.
Thermo Scientific Nalgene LDPE-Flaschen mit Tropfpipette besitzen eine Pipette aus Polyethylen mit Neopren-Saugball.
Unsere Produkte sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Wir sind stolz darauf, Ihrem Labor eine sicherere Alternative anbieten zu können, die nicht zu Lasten der erforderlichen Genauigkeit geht.
  • LDPE ist kontaktklar, wodurch der Flüssigkeitsstand leicht zu erkennen ist.
  • Bequemes Dispensieren von Tropfen oder Strahl mit Neopren-Saugball.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchscheinend
Material LDPE
Anzahl pro Karton 48
Anzahl pro Packung 6
Zertifizierung/Konformität ISO 13485:2003
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 137 mm
Produkttyp Tropfflasche
Breite (angloamerikanisch) 1,99 in.
Höhe (angloamerikanisch) 5,4 in.
Verschlussmaterial Polypropylen, Neopren, PE-Stiel
Verschlussgröße 24 mm
Durchmesser (metrisch) 50,5 mm
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Flaschen mit Tropfpipette >