Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ große HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10176590
4 l
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
4 l
Entscheiden Sie sich für die großen Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss, um eine Vielzahl von Labor- und Feldanwendungen durchzuführen, wie z. B. die Lagerung trockener Chemikalien und die Wasserprobenahme.
Mit den großen Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss können Sie eine Vielzahl an Labor- und Feldanwendungen durchführen, wie z. B. die Lagerung trockener Chemikalien und die Wasserprobenahme. Die Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte eignen sich für den Einsatz in Tiefkühlgeräten bei bis zu -100 °C (-148 °F). Das chemisch beständige HDPE ist mit zahlreichen Laborreagenzien kompatibel.
Eigenschaften:
  • Vielseitige Flasche mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole
  • Geeignet zur Langzeitlagerung im Tiefkühlgerät bis -100° C (-148° F)
  • Einlagen-lose Verschlüsse verschließen die Flaschen ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Lösungen kontaminieren können
  • Diese Flasche ist bei Flüssigkeiten nicht auslaufsicher†
Im Lieferumfang enthalten:
Polypropylen-Schraubverschlüsse (100 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 gal., 4 l
Kapazität (metrisch) 4 l
Kapazität (angloamerikanisch) 1 gal.
Farbe Naturfarben
Beschreibung Große Weithalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 89 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 6
Anzahl pro Packung 1
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 100 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 288 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Breite (angloamerikanisch) 5,02 in.
Höhe (angloamerikanisch) 10,98 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 100 mm
Durchmesser (metrisch) 153 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. † Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne das Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ große HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss >