Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Große Enghalsflaschen, LDPE
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10375841
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2L
4 l
8L
Verschlussgröße:
38 bis 430 mm
53 B
Thermo Scientific Nalgene große Enghalsflaschen aus LDPE eignen sich ideal zum Aufbewahren von Chemikalien und Standardlösungen sowie Auffangen und Lagern von destilliertem Wasser.
Thermo Scientific Nalgene große Enghalsflaschen aus LDPE eignen sich ideal zum Aufbewahren von Chemikalien und Standardlösungen sowie Auffangen und Lagern von destilliertem Wasser.
Diese Flaschen besitzen eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole.
Eigenschaften:
  • Vielseitige Flaschen mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole
  • Geeignet zur Langzeitlagerung im Tiefkühlgerät bis -100° C (-148° F)
  • 4 und 8 l-Flaschen besitzen eine eingearbeitete Schlaufe zur Befestigung eines Etiketts
  • Transparenz ermöglicht einfaches Ablesen von Füllständen
  • Verschlüsse ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit†
Im Lieferumfang enthalten:
Auslaufsichere† Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Hinweis:
Nalgene LDPE-, HDPE-, PP- und PMP-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet, sollten jedoch keiner direkten UV-Einstrahlung ausgesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 0,5 gal., 2 l
Kapazität (metrisch) 2L
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 gal .
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Große Enghalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 25mm
Material LDPE
Anzahl pro Karton 6
Anzahl pro Packung 1
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 38mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 249mm
Produkttyp Große Enghalsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 9,8 in.
Verschlussauskleidung Ohne Einlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 121mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Show More Show Less
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkt/e auf Webseiten mit dieser Erklärung.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.