Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Große Enghalsflaschen, PP, braun
Beschreibung
Schützen Sie lichtempfindliche Flüssigkeiten in den Thermo großen, braunen Scientific™ Nalgene™ Enghalsflaschen, die die UV-Strahlung reduzieren. Diese Flaschen eignen sich sowohl zur Lagerung von Chemikalien und Standards als auch zum Sammeln und Lagern von destilliertem Wasser und weisen eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole auf.
- Braune Flasche verringert die Durchlässigkeit gegenüber UV-Licht, um lichtempfindliche Flüssigkeiten zu schützen
- Die Flaschen erfüllen die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit
- Vielseitige Flaschen mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole für Anwendungen, bei denen die Lichtbelastung verringert werden muss
- 4 und 8 l-Flaschen besitzen eine eingearbeitete Schlaufe zur Befestigung eines Etiketts
- Verschlüsse ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten† führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit
- Autoklavierbar/Auslaufsicher†
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig aufschrauben bzw. Verschluss abnehmen. Nalgene LDPE-, HDPE-, PP- und PMP-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet, sollten jedoch keiner direkten UV-Einstrahlung ausgesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1 gal., 4 l |
Kapazität (metrisch) | 4L |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 gal. |
Farbe | Bernsteinfarben |
Beschreibung | Braune Enghalsflasche |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 25mm |
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Anzahl pro Karton | 6 |
Anzahl pro Packung | 1 |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.