Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ große runde HDPE-Behälter mit Deckel
Thermo Scientific Nalgene große runde HDPE-Behälter mit Deckel werden für die Lagerung und den Transport trockener und fester Substanzen, Proben und allgemeiner Laborartikel verwendet
61.56 € - 501.00 €
Spezifikation
Material | HDPE |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Geräte zur Lagerung von Lebensmitteln und Getränken |
Graduierungen | Gegossen |
Enthält | Deckel |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12726737
|
Thermo Scientific™
7142-0015 |
15L | 30.5cm | 24cm |
501.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10204311
|
Thermo Scientific™
7142-0020 |
20L | 30.5cm | 38cm |
136.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10070631
|
Thermo Scientific™
7142-0015 |
15L | 30.5cm | 24cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ große runde HDPE-Behälter mit Deckel werden für die Lagerung und den Transport trockener und fester Substanzen, Proben und allgemeiner Laborartikel verwendet
Die stapelbaren Behälter haben einen dicht schließenden Deckel zur Lagerung trockener und fester Substanzen.
- Hervorragende Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- Dicht schließender Deckel
- Praktische Griffe
- Stapelbar
Spezifikation
HDPE | |
Gegossen | |
Je 1 |
Geräte zur Lagerung von Lebensmitteln und Getränken | |
Deckel |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.