Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ große runde HDPE-Behälter mit Deckel
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Lagern und transportieren Sie trockene und feste Materialien, Proben und allgemeine Laborartikel in diesen stapelbaren Behältern, die mit Positive-Lock-Deckeln dicht verschlossen sind.
Marke: Thermo Scientific™ 7142-0015
511.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ große runde HDPE-Behälter mit Deckel werden für die Lagerung und den Transport trockener und fester Substanzen, Proben und allgemeiner Laborartikel verwendet
Die stapelbaren Behälter haben einen dicht schließenden Deckel zur Lagerung trockener und fester Substanzen.
Eigenschaften:- Polyethylen-Behälter mit hoher Dichte bieten eine ausgezeichnete chemische und Temperaturbeständigkeit.
- Praktische und stabile, einfach zu greifende eingearbeitete Griffe für das Heben und Bewegen
- Feste Abdichtung für Transport oder Lagerung durch formschlüssigen Deckel
- Von der NSF zur Lagerung von Lebensmitteln und Getränken zugelassen
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Behälter mit Deckel | |
4 Gallone. | |
Geräte zur Lagerung von Lebensmitteln und Getränken | |
30.5cm | |
9 in. | |
Deckel |
HDPE | |
15L | |
Behälter, groß, rund, mit Deckel, HDPE 15 l | |
Gegossen | |
24cm | |
Je 1 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.