Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ große runde HDPE-Behälter mit Deckel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10204311
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15L
20L
Durchmesser (metrisch):
30.5cm
Höhe (metrisch):
24cm
38cm
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10204311
Marke: Thermo Scientific™ 71420020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lagern und transportieren Sie trockene und feste Materialien, Proben und allgemeine Laborartikel in diesen stapelbaren Behältern, die mit Positive-Lock-Deckeln dicht verschlossen sind.
Thermo Scientific™ Nalgene™ große runde HDPE-Behälter mit Deckel werden für die Lagerung und den Transport trockener und fester Substanzen, Proben und allgemeiner Laborartikel verwendet
Die stapelbaren Behälter haben einen dicht schließenden Deckel zur Lagerung trockener und fester Substanzen.
Eigenschaften:
  • Polyethylen-Behälter mit hoher Dichte bieten eine ausgezeichnete chemische und Temperaturbeständigkeit.
  • Praktische und stabile, einfach zu greifende eingearbeitete Griffe für das Heben und Bewegen
  • Feste Abdichtung für Transport oder Lagerung durch formschlüssigen Deckel
  • Von der NSF zur Lagerung von Lebensmitteln und Getränken zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Behälter mit Deckel
Material HDPE
Kapazität (angloamerikanisch) 5,25 gal .
Kapazität (metrisch) 20L
Zertifizierung/Konformität Geräte zur Lagerung von Lebensmitteln und Getränken
Beschreibung Behälter, groß, rund, mit Deckel, HDPE 20 l
Durchmesser (metrisch) 30.5cm
Graduierungen Gegossen
Höhe (angloamerikanisch) 15 in.
Höhe (metrisch) 38cm
Enthält Deckel
Anzahl pro Packung Je 1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.