Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Labor-Notizbücher mit unbeschichteten PolyoPaper-Seiten
Thermo Scientific Nalgene™ Labor-Notizbücher mit unbeschichteten PolyPaper-Seiten sind ausgezeichnet geeignet für die Dokumentation wertvoller Laborforschung.
Marke: Thermo Scientific™ 6300-1000
58.88 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene™ Labor-Notizbücher mit unbeschichteten PolyPaper-Seiten sind ausgezeichnet geeignet für die Dokumentation wertvoller Laborforschung.
Widerstehen harten Laborbedingungen.
- Gebundenes Buch mit Hardcover aus Polyethylen, mit 100 dauerhaft eingebundenen chemikalienbeständigen Polyolefin-Seiten
- 9,25 x 11,25″ (23 x 29 cm) Seiten werden mit einem feinen grünen 0,25″ (6 mm) Raster liniert, um die ordnungsgemäße Anfertigung von Notizen, Zeichnungen und Diagrammen zu erleichtern.
- Seiten können mit Kugelschreiber und Permanentmarker beschrieben werden.
- Das Notizbuch ist fest gebunden und mit Seitennummerierung für Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Daten versehen.
Im Lieferumfang enthalten:
Anleitungen zur Anfertigung von Aufzeichnungen, Seite für Angaben zu Buchausgabe und Inhaltsverzeichnis.
Spezifikation
Polyolefin | |
In 11.25. | |
Schwarz | |
Lab Notebook PolyPaper™ Gridded 23.5 x 28.6 cm | |
241.3mm | |
11,5 in. | |
285.8mm | |
1/Pk., 6/Cs. |
Gitter | |
9.25 in. | |
Polyethylen | |
9,5 in. | |
235mm | |
292.1mm | |
0.25 in. (6 mm) |