Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Labortragekorb
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nalgene™ Labortragekörbe erleichtern den Transport von Glas- und Kunststoffflaschen und verhindern ein Verschütten und Zerbrechen.
Marke:  Thermo Scientific™ 7131-0001
78.52 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10040611
  • 91.45 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Labortragekörbe erleichtern den Transport von Glas- und Kunststoffflaschen und verhindern ein Verschütten und Zerbrechen. Der ohne Einsätze verwendete Träger kann quadratische und rechteckige Flaschen oder Nalgene™ Unwire™ Reagenzglasgestelle aufnehmen.
  • Entfernen Sie die Manschetten für bis zu sechs Flaschen mit einem Durchmesser von 2,375 in. (6 cm), 3,5 in. (9 cm) oder 4,25 in. (10,8 cm)
  • Die robuste Konstruktion aus Polyethylen hoher Dichte kann sechs volle 1000 ml-Glasmedienflaschen aufnehmen
  • Träger können gestapelt werden, wenn sie leer sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flaschenträger
Weiß
Polyethylen
Quadratisch
2
108 mm
Labortragekorb
6 Flaschen
6
Ja
1
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7293126010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/12/2018 Catalog Number7131-0001
Chargennummer7263560010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/07/2017 Catalog Number7131-0001
Chargennummer7190355010-COC Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/04/2017 Catalog Number7131-0001
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Labortragekorb > Fasst bis zu sechs Flaschen mit 2.375 Zoll, 3.5 Zoll, 4.5 Zoll Durchm. (6 ,9 oder10.8 cm)