Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat und mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen
Dank der außergewöhnlichen mechanischen Festigkeit und der hohen optischen Klarheit dieser Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat mit rundem Boden können Sie Proben erfolgreich mehrfach zentrifugieren.
44.90 € - 622.00 €
Spezifikation
Material | Polycarbonat |
---|---|
Anzahl pro Packung | 10 |
Sterilität | Unsteril |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Form | Rund |
Benachrichtigungen:
Sollten bei HighSpeed-Zentrifugation zu mindestens 80 % gefüllt sein und mit Eindrückstopfen (05-562-11-Serie) verwendet werden
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10614141
|
Thermo Scientific™
3117-0120 |
15,9 mm | 12 ml | 103.1 mm |
44.90 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10088750
|
Thermo Scientific™
3117-0150 |
16 mm | 15 ml | 114,0 mm |
46.60 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10100481
|
Thermo Scientific™
3117-0160 |
17,9 mm | 16 ml | 99,8 mm |
53.50 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11787184
|
Thermo Scientific™
3117-0380 |
25,3 mm | 38 mL | 88,6 mm |
622.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10557571
|
Thermo Scientific™
3117-0500 |
28,8 mm | 50 ml | 103.1 mm |
61.30 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11748064
|
Thermo Scientific™
3117-1000 |
31,5 mm | 100 mL | 164,3 mm |
478.00 €
40 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10150571
|
Thermo Scientific™
3117-9500 |
28,5 mm | 50 ml | 106 mm |
66.95 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Zentrifugieren Sie Proben effektiv und wiederholt erfolgreich dank der hervorragenden mechanischen Festigkeit und hohen optischen Klarheit der Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenröhrchen für Highspeed-Anwendungen mit rundem Boden aus Polycarbonat, die für Hochgeschwindigkeitsrotoren konzipiert sind.
Merkmale:- Temperaturbeständig von -135 bis +135 °C (-211 bis +275 °F)
- Für den Einsatz bis 50.000 x g in allen gekühlten und ungekühlten Zentrifugen (zur Verwendung mit DS3111-Serie festsitzenden Verschlusskappen für einwandfreie Leistung)
- Höhere Festigkeit durch gleichmäßige Wandstärke dank moderner Fertigungstechniken
- Gleichmäßiger Durchmesser (keine Verjüngung) für optimale Passgenauigkeit mit Rotoren und mehr Toleranz gegenüber Kräften
- Der verstärkte Rand (an Teilen 3117-1000 und 3117-9500) ermöglicht einfachere Entnahme aus dem Rotor.
- Langlebiger als Polycarbonat-Röhrchen
- Autoklavierbar/transparent
Bestellinformationen:
Lieferung ohne Verschluss; Eindrückstopfen gesondert erhältlich (DS3111-Serie)
Spezifikation
Polycarbonat | |
Unsteril | |
Rund | |
Nein | |
Zentrifugenröhrchen |
10 | |
Autoklavierbar | |
Rund | |
Nein | |
50.000 × g |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.