Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Rectangular LLDPE Tank with Covers
Description
Vielseitigkeit zu niedrigeren Kosten im Vergleich mit Edelstahltanks. Thermo Scientific™ Nalgene™ strapazierfähige zylindrische LLDPE-Tanks sind stoß- und abriebfest und beständig gegen die meisten Säuren, Alkohole und Basen. Erhältlich in Größen von 19 bis 208 l.
Eigenschaften:
- Aus einem Stück gegossen, keine Nähte
- Nominale Wanddicke von 3,97 mm (5/32 in.)
- Gestufter Rand bietet Verstärkung und einen Griff zum Anheben
- Kann mit werkseitig installiertem Hahn modifiziert werden
- Nicht autoklavierbar
Hinweis
Tanks, die bei erhöhten Temperaturen oder mit Flüssigkeiten mit hohem spezifischem Gewicht verwendet werden, sollten von außen abgestützt werden.
Specifications
Specifications
| Länge (angloamerikanisch) | 10 in. |
| Typ | Behälter mit Deckel |
| Material | LLDPE |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 5 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 20 L |
| Länge (metrisch) | 25 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 10 in. |
| Breite (metrisch) | 25 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 14 in. |
| Höhe (metrisch) | 36 cm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Achtung:
Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.