Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Rectangular LLDPE Tank with Covers
Artikelnummer. 10204451
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 L
20 L
30 L
38 L
50 L
60 L
120 L
160 L
Breite (metrisch):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
Länge (metrisch):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
61 cm
Höhe (metrisch):
20 cm
30 cm
36 cm
45 cm
61 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10204451
Marke: Thermo Scientific™ 141000065
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vielseitigkeit zu niedrigeren Kosten im Vergleich mit Edelstahltanks.
Vielseitigkeit zu niedrigeren Kosten im Vergleich mit Edelstahltanks. Thermo Scientific™ Nalgene™ strapazierfähige zylindrische LLDPE-Tanks sind stoß- und abriebfest und beständig gegen die meisten Säuren, Alkohole und Basen. Erhältlich in Größen von 19 bis 208 l.
Eigenschaften:
  • Aus einem Stück gegossen, keine Nähte
  • Nominale Wanddicke von 3,97 mm (5/32 in.)
  • Gestufter Rand bietet Verstärkung und einen Griff zum Anheben
  • Kann mit werkseitig installiertem Hahn modifiziert werden
  • Nicht autoklavierbar
Hinweis
Tanks, die bei erhöhten Temperaturen oder mit Flüssigkeiten mit hohem spezifischem Gewicht verwendet werden, sollten von außen abgestützt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Typ Behälter mit Deckel
Material LLDPE
Kapazität (angloamerikanisch) 40 gal.
Kapazität (metrisch) 160 L
Länge (metrisch) 61 cm
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Breite (metrisch) 45 cm
Höhe (angloamerikanisch) 24 in.
Höhe (metrisch) 61 cm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Achtung:
Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.