Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Rectangular LLDPE Tank with Covers
Vielseitigkeit zu niedrigeren Kosten im Vergleich mit Edelstahltanks.
Marke: Thermo Scientific™ 14100-0020
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.19000kg
Beschreibung
Vielseitigkeit zu niedrigeren Kosten im Vergleich mit Edelstahltanks. Thermo Scientific™ Nalgene™ strapazierfähige zylindrische LLDPE-Tanks sind stoß- und abriebfest und beständig gegen die meisten Säuren, Alkohole und Basen. Erhältlich in Größen von 19 bis 208 l.
Eigenschaften:- Aus einem Stück gegossen, keine Nähte
- Nominale Wanddicke von 3,97 mm (5/32 Zoll″)
- Gestufter Rand bietet Verstärkung und einen Griff zum Anheben
- Kann mit werkseitig installiertem Hahn modifiziert werden
- Nicht autoklavierbar
Hinweis
Tanks, die bei erhöhten Temperaturen oder mit Flüssigkeiten mit hohem spezifischem Gewicht verwendet werden, sollten von außen abgestützt werden.
Spezifikation
24 in. | |
LLDPE | |
50 L | |
12 in. | |
12 in. | |
1 |
Behälter mit Deckel | |
13 gal. | |
61 cm | |
30 cm | |
30 cm | |
1 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Achtung: Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.