Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Vakuumflaschen für höchste Beanspruchung mit Verschluss: Laborpackung
Beschreibung
Die strapazierfähigen Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Vakuumflaschen halten einem vollen Vakuum über 24 Stunden stand. Diese dickwandigen Flaschen widerstehen wiederholten Vakuum-Anwendungen bei Raumtemperatur und eignen sich somit perfekt für die hohen Anforderungen in Biotechnologielabors. Geeignet als Abfall-Saugflasche oder autoklavierbarer Fermenter für Scale-Up-Anwendungen in der Zellkultur.
- Polypropylen-Copolymer
- Groß
- Weithals
- Chemisch beständig
- Robuste 53B- und 83B-Verschlüsse mit TPE-Dichtungen
Lieferumfang: Polypropylen-Verschlüsse mit Dichtung
Kompatibilität: Kann mit dem Füll-/Belüftungsverschluss verwendet werden (Art.Nr. 2162, separat erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8,45 oz. |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 34 mm |
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Anzahl pro Karton | 6 |
Anzahl pro Packung | 6 |
Sterilität | Unsteril |
Halsausführung | 53 Bmm |
Zertifizierung/Konformität | Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI. |
Closure Included | Ja |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1419026 | Konformitätsbescheinigung | 14/01/2025 | DS2126-0250 |
1312263 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | DS2126-0250 |
1332178 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | DS2126-0250 |
1415205 | Konformitätsbescheinigung | 30/10/2024 | DS2126-0250 |
1410150 | Konformitätsbescheinigung | 17/08/2024 | DS2126-0250 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne das Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.