Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Trichter für höchste Beanspruchung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525016
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
101 mm
152 mm
248mm
Kapazität (metrisch):
254 ml
777 ml
3684mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10798861
Marke: Thermo Scientific™ 42600040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Nalgene Trichter für höchste Beanspruchung sind die robustesten großen Trichter, die am Markt erhältlich sind.
Thermo Scientific Nalgene Trichter für höchste Beanspruchung sind die robustesten großen Trichter, die am Markt erhältlich sind.
Unsere Produkte sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Wir sind stolz darauf, Ihrem Labor eine sicherere Alternative anbieten zu können, die nicht zu Lasten der erforderlichen Genauigkeit geht.
  • Robuste große Trichter für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Stabile Konstruktion, ideal für die Vakuumfiltration; große Modelle sind mit Rippen und einer Lasche ausgestattet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 101 mm
Kapazität (metrisch) 254 ml
Durchmesser (metrisch) Stiel 12 mm
Material LDPE
Höhe (metrisch) 146 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Beschreibung Trichter, hochbelastbares LDPE 4 Zoll
Länge (metrisch) Stiel 72 mm
Menge 2/Packung; 12/Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.