Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Strapazierfähige zylindrische LLDPE-Tanks mit Deckel
Beschreibung
Finden Sie den richtigen Tank für die individuellen Anforderungen Ihrer Anwendungen. Die stabilen, strapazierfähigen, zylindrischen Thermo Scientific™ Nalgene™ LLDPE-Tanks mit harten Oberflächen sind in Größen von 19 bis 757 l erhältlich und werden mit Deckeln, die die Verdunstung und Kontamination erheblich reduzieren, geliefert.
Stabile Tanks mit harten Oberflächen bieten gute Temperaturtoleranz.
- Größen bis 378 l sind mit werkseitig installierten Hähnen erhältlich
- Passend für Nalgene Tank-Liner Bestell-Nr. 343050 und Serie
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 13 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 33 cm |
| Typ | Behälter mit Deckel |
| Material | LLDPE |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 15 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 57 l |
| Höhe (angloamerikanisch) | 27 in. |
| Höhe (metrisch) | 69 cm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Achtung:
Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.