Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Vacuum Check Valve and Positive Connector
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuum-Rückschlagventile mit Druckanschluss verhindern den Gegendruck von Vakuumansaugpumpen.
Marke: Thermo Scientific™ 6120-0010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.31800kg
Beschreibung
Verhindern Sie Gegendruck beim Einsatz von Saugvakuumpumpen durch Verwendung des Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuum-Rückschlagventils und Verbindungsstücks. Es wurde für Schläuche mit Innendurchmessern von 6,35 mm (1/4 Zoll) bis 7,94 mm (5/16 Zoll) entwickelt und funktioniert am besten bei einem Druck zwischen 10 und 28 Zoll Hg.
Merkmale:- Die zweiteilige Konstruktion ist für die Reinigung einfach zu zerlegen
- Eine Silikonmembran gleicht den Gegendruck aus
Hinweis:
Nicht für Flüssigkeiten geeignet.
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Vakuumrückschlagventil, Steckverbinder | |
1/4 in. auf 5/16 in. | |
HDPE | |
19.05 mm | |
10 in. Hg, 28 in. Hg |
Vakuum-Rückschlagventil und Verbindungsstück | |
6,35 mm bis 7,94 mm | |
0.75 Zoll | |
6 |