Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Quick Disconnects
Schnelles Erstellen einer glatten Verbindung zwischen zwei Flüssigkeitsaustauschwegen mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Schnellverbindungsstücken.
Marke: Thermo Scientific™ 6150-0020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Erstellen Sie schnell eine glatte Verbindung zwischen zwei Flüssigkeitsaustauschwegen mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Schnellverbindungsstücken aus HDPE, die mit einer Drehung das passgenaue Zusammenstecken von Schlauchanschlüssen ermöglichen.
Zwei konische Schlauchanschlüsse bilden eine feste Verbindung „Innenkonus/Außenkonus“ und ermöglichen ein blitzschnelles Verbinden bzw. Trennen von Geräteleitungen.Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Schnellkupplung | |
HDPE | |
3/8 bis 7/16 in. I.D. | |
72 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.