Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wannen (Polyethylen hoher Dichte)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4520929
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10L
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10411191
Marke: Thermo Scientific™ 71200010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Nalgene Wannen aus Polyethylen hoher Dichte werden zum Einweichen von Laborartikeln oder als Eisbad verwendet.
Thermo Scientific Nalgene Wannen aus Polyethylen hoher Dichte werden zum Einweichen von Laborartikeln oder als Eisbad verwendet.
Haltbare Wannen mit Griffen zum bequemen Tragen im Labor
  • Ohne Deckel
  • Robust und langlebig, konisch für Nesting
  • Eingearbeitete Griffe und gerollte Kanten für einfaches Tragen und leichte Handhabung
  • Beständig gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole für zahlreiche Anwendungen im Labor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10L
Abmessungen (L x B x H) 36 x 31 x 14 cm (14.125 x 12.125 x 5.625 in.)
Beschreibung Robuste, langlebige Wannen mit konischen Wänden zum Stapeln
Höhe (metrisch) 14cm
Länge (metrisch) 36cm
Material HDPE
Typ Wanne
Breite (metrisch) 31cm
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Anzahl pro Packung 1
Höhe (angloamerikanisch) 5625 in.
Anzahl pro Karton 6
Form Rechteckig
Breite (angloamerikanisch) 12.125 in.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Hinweise:
Diese Schalen sind NICHT autoklavierbar.