Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Verschlüsse mit hohem Profil und Farbcodes für Mikro-Verpackungsfläschchen: Steril, Großpackung
Diese Verschlüsse mit Farbcodes ermöglichen eine schnelle Identifizierung. Die Verschlüsse sind in zahlreichen Farben erhältlich und besitzen keinen O-Ring, der herausfallen oder den Inhalt kontaminieren könnte.
Marke: Thermo Scientific™ 342830-0111
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.54360kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Verschlüsse mit hohem Profil und Farbcodes für Mikro-Verpackungsfläschchen ermöglichen eine rasche Identifizierung.Die Verschlüsse besitzen keinen O-Ring, der herausfallen oder den Inhalt kontaminieren könnte, und enthalten keine toxischen Schwermetalle.Die permanenten, farbkodierten Einlagen kommen nicht mit dem Fläschcheninhalt in Berührung.Die Fläschchen (separat erhältlich) und Verschlüsse sind zusammen bei 0,5 bar (7,5 psig) druckgetestet.
Eigenschaften:
- Sterilitätsgrad von 10-6 SAL
- Nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch
- RNase-/DNase-frei
- Auslaufsicher† bei Verwendung mit Nalgene Mikro-Verpackungsfläschchen
Bestellinformationen:
Verschlüsse für Mikro-Verpackungsfläschchen befinden sich in Großpackungen ohne Fläschchen, 500/Innenbeutel, 1.000/Karton. Sterile (E-Beam) Fläschchen sind gesondert zu bestellen (Kat.- Nr. 342810)
Spezifikation
Verschlüsse mit hohem Profil und Farbkodierern für Mikro-Verpackungsfläschchen | |
11 mm | |
Steril | |
500 | |
HDPE | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
Weiß | |
HDPE | |
1000 | |
Nalgene | |
500/Beutel, 1.000/Karton | |
Verschluss |
Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen.Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen.Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden.Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.