Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Bottles
Beschreibung
Vermeiden Sie mit Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Biotainer-Flaschen™ die Kosten für Reinigung, Sterilisation und damit verbundene Validierungen – ideal für die Lagerung und den Transport biologischer Materialien. Flaschen bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und eignen sich für Lagerungsbedingungen von -100 ° bis +120 °C. Biotainer sind zertifiziert als steril und gebrauchsfertig.
- Mit Silikon ausgekleidete 38 mm-Polypropylen-Verschlüsse für Auslaufsicherheit†
- Mit Gammabestrahlung auf einen Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL-Wert) von 10-6 sterilisiert
- Umfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung
- Geeignet für die Lagerung unter Bedingungen von -100 ° bis +120 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 4 l |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 135,3 oz. |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 5.6 Zoll |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1,1 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Transport, Transportation |
| Enthält | Biotainer, Bulk-pack |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Karton | 24/Cs. |
| Verpackung | Großpackung |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.