Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PFA-Messbecher, niedrige Form Artikelnummer.: 10770412
Verfügbar ab: 08-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PFA-Messbecher, niedrige Form
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10770412
1000 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 ml
250 mL
600 mL
1000 mL
Nicht für Heizplatten geeignet.
Artikelnummer. 10770412
Marke: Thermo Scientific™ 15101000
Verfügbar ab: 08-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht für Heizplatten geeignet.
Die robusten und widerstandsfähigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PFA-Becher, niedrige Form, eignen sich für den Gebrauch von -270 °C bis +250 °C und für den Dauergebrauch im Labor.
Die robusten und widerstandsfähigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PFA-Becher, niedrige Form, eignen sich sind für den Gebrauch von -270 °C bis 250 °C. Sie sind aus chemisch beständigem Perfluoralkoxyharz hergestellt, verfügen über einen dickwandige Konstruktion und sind so ideal für den Dauergebrauch im Labor.
  • Tropfsicheres Design mit einer Ausgießöffnung für eine präzise Kontrolle beim Ausgießen
  • Hohe Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien, einschließlich stärkster Schwefel-, Salpeter-, Chrom- und Phosphorsäuren – kontaminiert den Inhalt nicht mit herauslösbaren Substanzen
  • Autoklavierbar/PFA
  • Nicht auf Heizplatten verwenden
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 34 oz.
Farbe Naturfarben, durchscheinend
Beschreibung Becher Griffin, niedrige Form, PFA, 1.000 ml
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material PFA
Menge 1 Stück/Packung; 4 Stück/Karton
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Scale Keine Graduierungen
Modell Griffin niedrige Form
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1420525 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/03/2025 Catalog Number1510-1000
Chargennummer1408853 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/06/2024 Catalog Number1510-1000
Chargennummer1396539 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/12/2023 Catalog Number1510-1000
Chargennummer1384130 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/09/2023 Catalog Number1510-1000
Chargennummer1378187 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/04/2023 Catalog Number1510-1000
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PFA-Messbecher, niedrige Form >