Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PFA-Messbecher, niedrige Form
Beschreibung
Die robusten und widerstandsfähigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PFA-Becher, niedrige Form, eignen sich sind für den Gebrauch von -270 °C bis 250 °C. Sie sind aus chemisch beständigem Perfluoralkoxyharz hergestellt, verfügen über einen dickwandige Konstruktion und sind so ideal für den Dauergebrauch im Labor.
- Tropfsicheres Design mit einer Ausgießöffnung für eine präzise Kontrolle beim Ausgießen
- Hohe Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien, einschließlich stärkster Schwefel-, Salpeter-, Chrom- und Phosphorsäuren – kontaminiert den Inhalt nicht mit herauslösbaren Substanzen
- Autoklavierbar/PFA
- Nicht auf Heizplatten verwenden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben, durchscheinend |
| Beschreibung | Becher Griffin, niedrige Form, PFA, 50 ml |
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Material | PFA |
| Menge | 1 Stück/Packung; 6 Stück/Karton |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Graduated | Nein |
| Scale | Keine Graduierungen |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.