Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin-Messbechersortiment aus Kunststoff, niedrige Form Artikelnummer.: 15321674
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin-Messbechersortiment aus Kunststoff, niedrige Form
GREENER_CHOICE
Product Code. 15321674
Je eine: 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml, 600 ml, 1000 ml
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
Je eine: 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml, 600 ml, 1000 ml
Artikelnummer. 15321674
Marke: Thermo Scientific™ 12011234
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine praktische und kostengünstige Möglichkeit, um mit der Einrichtung eines neuen Labors, der Einrichtung von Trainingslaboren oder der Nachrüstung eines bestehenden Labors zu beginnen. Sieben Größen von 50 bis 1000 ml.
Eine praktische und kostengünstige Möglichkeit, um mit der Einrichtung eines neuen Labors, der Einrichtung von Trainingslaboren oder der Nachrüstung eines bestehenden Labors zu beginnen. Die ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Laborreagenzien, eine leicht ablesbare Siebdruck-Graduierung und die praktische Stapelbarkeit machen diese Messbecher zu einer hervorragenden Wahl für tägliche Laborarbeiten. Das Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Low-Form Messbecher-Multipack enthält je einen Messbecher aus PPCO in den folgenden Volumina: 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml, 600 ml und 1000 ml.
  • Mit sieben Bechern in jeweils einer Größe: 50, 100, 150, 250, 400, 600 und 1000 ml
  • Tropfsicheres Design mit einer Ausgießöffnung für präzise Kontrolle beim Ausgießen
  • Mit Rippen für einfaches Stapeln
  • Graduierungen, Größencode, Kunststoffcode, Bestellnummer, max. Temperatur und Symbol “Nicht flammfest” im Siebdruck zur einfachen Identifikation und für den sicheren Gebrauch
  • Schlagfest bei Temperaturen über -40 °C
  • Autoklavierbar/graduiert
  • Polyethylen hoher Dichte
Konformität:
  • Entspricht den internationalen ISO/DIN 7056-Normen für Labor-Kunststoffbecher und 21 CFR Teil 177.1520 für den Einsatz mit Lebensmitteln und Getränken.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Naturfarben, durchscheinend
Beschreibung Griffin-Messbechersortiment (niedrige Form)
Kapazität (metrisch) Je eine: 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml, 600 ml, 1000 ml
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Menge 1/Karton
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität Entspricht den internationalen Normen für Laborbecher aus Kunststoff ISO/DIN 7056 und 21 CFR Teil 177.15
Scale ml
Modell Griffin niedrige Form
ACT Label Ja
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1418691 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/11/2024 Catalog Number1201-1234
Chargennummer1400849 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/09/2024 Catalog Number1201-1234
Chargennummer1391436 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/09/2023 Catalog Number1201-1234
Chargennummer1390763 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/08/2023 Catalog Number1201-1234
Chargennummer1387244 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/07/2023 Catalog Number1201-1234
Hinweise:
  • Das Autoklavieren beeinträchtigt die Genauigkeit der Graduierung.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin-Messbechersortiment aus Kunststoff, niedrige Form >