Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Messbecher mit Henkel (HDPE)
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Messbecher haben eine extra starke Seitenwand für die sichere Handhabung von Säuren, Basen und heißen Lösungen.
Die graduierten Messbecher mit rechteckigem Henkel zum erleichterten Tragen und Ausgießen verfügen über eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit.
- Eingegossene Graduierung in Unzen und ml verschleißt nicht bei kontinuierlichem Gebrauch oder bei Waschungen
- Eingearbeiteter rechteckiger Henkel ermöglicht einfache, sichere Handhabung und Ausgießen
- Aufgrund ausgezeichneter chemischer Beständigkeit für zahlreiche Lösungen geeignet
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Naturfarben, durchscheinend |
Beschreibung | Graduierte Becher mit Henkel |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Material | HDPE |
Graduierungsbereich | 100mL- 1000mL |
Enthält | Griff |
Schritten | 100 ml |
Menge | 1 Stück/Packung; 6 Stück/Karton |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1418001 | Konformitätsbescheinigung | 04/01/2025 | 1220-1250 |
1412756 | Konformitätsbescheinigung | 23/10/2024 | 1220-1250 |
1403218 | Konformitätsbescheinigung | 14/04/2024 | 1220-1250 |
1399772 | Konformitätsbescheinigung | 25/01/2024 | 1220-1250 |
1394378 | Konformitätsbescheinigung | 22/10/2023 | 1220-1250 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Hinweis: Nicht auf Heizplatten verwenden