Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ fluorierte HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10421001
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
28 mm
33 mm
44 mm
53 mm
Ersetzen Sie teure Fluorpolymer-Behälter mit diesen fluorierten HDPE-Weithalsflaschen für bessere Barriere-Eigenschaften und reduzierte Lösungsmittelabsorption und -permeation.
Ersetzen Sie teure Fluorpolymer-Behälter mit diesen fluorierten HDPE-Weithalsflaschen für bessere Barriere-Eigenschaften und reduzierte Lösungsmittelabsorption und -permeation. Thermo Scientific™ Nalgene™ fluorierte HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss sind auf der Innen- und Außenseite fluoriert. Die Fluorierung verbessert die Langzeitleistung als Behälter, verhindert Verlust durch Permeation und gewährleistet nur geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen. Eine kostengünstige Alternative zu teuren Behältern aus Fluorpolymer. Einfacher Zugriff durch weite Halsöffnung Garantiert auslaufsicher†
Fluoriert zur Verbesserung der Langzeitleistung und zur Vermeidung von Lösungsmittel-Permeationsverlusten Sichere, beständige und splitter- und durchstoßfeste Wände Auslaufsicher† Lieferumfang: Schraubverschluss aus fluoriertem Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Weithalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 53 mm
Material Fluoriertes HDPE
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 6
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI; FDA – 21 CFR
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 199 mm
Produkttyp Weithalsflasche
Breite (angloamerikanisch) 3,6 in.
Höhe (angloamerikanisch) 7,84 in.
Verschlussmaterial Fluoriertes Polypropylen
Verschlussgröße 63 mm
Durchmesser (metrisch) 91 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.