Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorierte Flaschen und Ballonflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6016000
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 mL
1 l
2 l
4 L
Verschlussgröße:
24 mm
28 mm
38 bis 430 mm
38 – 430 mm
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10702532
Marke: Thermo Scientific™ 20970008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die innen und außen fluorinierten HDPE-Enghalsverschlussflaschen bieten bessere Barriereeigenschaften und eine reduzierte Adsorption und Permeation von Lösungsmitteln und sind eine kostengünstige Alternative zu Fluorpolymer-Behältern.
Thermo Scientific Nalgene fluorierte Flaschen und Kanister aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) eignen sich für die meisten Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel.
Das Fluorieren dieser HDPE-Flaschen stellt eine kostengünstige Alternative zu teuren Fluorpolymer-Behältern dar.
  • Fluoriert zur Verbesserung der Langzeitleistung und zum Verhindern von Verlust von Lösungsmitteln durch Permeation
  • Mit dicken Wänden, die sicher, haltbar und beständig gegen Risse und Löcher sind
  • Auslaufsicher†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Enghalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Material Fluoriertes HDPE
Anzahl pro Karton 72
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI; FDA – 21 CFR
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 133 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Breite (angloamerikanisch) 2,4 in.
Höhe (angloamerikanisch) 5,22 in.
Verschlussmaterial Fluoriertes Polypropylen
Verschlussgröße 24 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.