Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorierter Kanister mit Hahn; fluoriertes HDPE, Tefzel™ ETFE-Hahn, fluorierter weißer PP-Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10050451
20L
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9L
20L
Kann verwendet werden mit: Ideal zum Lagern und Dispensieren zahlreicher Lösungsmittel; Verschlussmaterial: Fluoriertes Polypropylen; Farbe: Weiß
Thermo Scientific™ Nalgene Fluorierter Kanister besitzen ein platzsparendes Design zur Lagerung und Ausgabe verschiedener Lösungsmittel.
Diese Kanister sind durch eine weite Öffnung zum Befüllen und Reinigen sowie einen robusten Edelstahlgriff gekennzeichnet. Durch die fluorierte Oberfläche (innen und außen) werden die Sperreigenschaften verbessert und die Lösungsmittelabsorption vermindert, während die Langzeitleistung des Behälters gesteigert wird und Permeationsverluste verhindert werden
Merkmale:
  • Integrierte Graduierungen in 1 Gallonen- und 5 Liter-Schritten
  • Der in einem Stück geformte Hahn bietet Stabilität und Auslaufsicherheit
  • Rechteckige Form spart wertvollen Platz
  • Graduiert
Inhalt:
ETFE-Hahn und fluorierter Schraubverschluss aus weißem Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 5,3 gal.
Kapazität (metrisch) 20L
Verschlussmaterial Fluoriertes Polypropylen
Verschlussgröße 100mm
Farbe Weiß
Beschreibung Fluorierte Ballonflasche, rechteckig, mit Hahn, FLPE, 20 l
Innendurchmesser (metrisch) Hals 89mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Lagern und Dispensieren zahlreicher Lösungsmittel
Höhe (metrisch) mit Verschluss 381mm
Enthält Eingegossener Hahnansatz
Länge (metrisch) 318mm
Material Fluoriertes HDPE
Anzahl pro Karton 1 Ea.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Ballonflasche mit Hahn
Breite (metrisch) 219mm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorierter Kanister mit Hahn; fluoriertes HDPE, Tefzel™ ETFE-Hahn, fluorierter weißer PP-Schraubverschluss >