Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettenflaschen mit Dosierspitze Artikelnummer.: 10632283
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettenflaschen mit Dosierspitze
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10632283
4 ml, Diverse
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8mL
8 ml
15 ml
Verschlussfarbe:
Diverse
Weiß
Artikelnummer. 10632283
Marke: Thermo Scientific™ 27529125
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Nalgene LDPE-Tropfflaschen sind aus Polyethylen niederer Dichte gefertigt und eignen sich zur zuverlässigen/wiederholten tropfenweisen Abgabe.
Mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettenflaschen mit Dosierspitze dispensieren Sie Reagenzien jedes Mal genau. Diese Pipettenflaschen geben einzelne Tropfen mit 40 μl Volumen ab (auf Wasserbasis; Viskosität beeinflusst die Tropfengröße) und sind so eine ausgezeichnete Alternative zu anderen Pipettiersystemen. Mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit eignen sich sind diese Spezialflaschen für die meisten biotechnologischen, diagnostischen und pharmazeutischen Anwendungen.
Eigenschaften:
  • Durchsichtige Flasche aus naturfarbenem Polyethylen niedriger Dichte zum Beobachten des Inhalts
  • Die Tropfkontrollspitze schnappt sicher ein, um sicheren Sitz zu gewährleisten
  • Dosierspitze und Verschlüsse enthalten; wählen Sie zwischen weißen und bunten Verschlüssen
  • Auslaufsicher†/Transparent
Bestellinformationen:
Dieses Produkt wird in einem Karton mit 25 Stück geliefert.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 4 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,13 oz.
Farbe Durchscheinend
Material LDPE
Anzahl pro Karton 25
Anzahl pro Packung 25
Verschlussfarbe Diverse
Zertifizierung/Konformität ISO 13485:2003
Closure Included Ja
Drop Size 40 μl
Form Rund
Höhe (metrisch) 53,8 mm
Produkttyp Tropfflasche
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene Verschlüsse
Breite (angloamerikanisch) 0,78 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2,12 in.
Verschlussgröße 15 bis 415 mm
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7252476010-COC Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/04/2017 Catalog Number2752-9125
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettenflaschen mit Dosierspitze >