Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettenflaschen mit Dosierspitze Artikelnummer.: 10181382
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettenflaschen mit Dosierspitze
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10181382
15 ml, Diverse
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8mL
8 ml
15 ml
Verschlussfarbe:
Diverse
Weiß
Artikelnummer. 10181382
Marke: Thermo Scientific™ 27529050
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Nalgene LDPE-Tropfflaschen sind aus Polyethylen niederer Dichte gefertigt und eignen sich zur zuverlässigen/wiederholten tropfenweisen Abgabe.
Mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettenflaschen mit Dosierspitze dispensieren Sie Reagenzien jedes Mal genau. Diese Pipettenflaschen geben einzelne Tropfen mit 40 μl Volumen ab (auf Wasserbasis; Viskosität beeinflusst die Tropfengröße) und sind so eine ausgezeichnete Alternative zu anderen Pipettiersystemen. Mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit eignen sich sind diese Spezialflaschen für die meisten biotechnologischen, diagnostischen und pharmazeutischen Anwendungen.
Eigenschaften:
  • Durchsichtige Flasche aus naturfarbenem Polyethylen niedriger Dichte zum Beobachten des Inhalts
  • Die Tropfkontrollspitze schnappt sicher ein, um sicheren Sitz zu gewährleisten
  • Dosierspitze und Verschlüsse enthalten; wählen Sie zwischen weißen und bunten Verschlüssen
  • Auslaufsicher†/Transparent
Bestellinformationen:
Dieses Produkt wird in einem Karton mit 25 Stück geliefert.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Farbe Durchscheinend
Material LDPE
Anzahl pro Karton 25
Anzahl pro Packung 25
Verschlussfarbe Diverse
Closure Included Ja
Dropper Capacity 15 ml
Drop Size 40 μl
Form Rund
Höhe (metrisch) 74,5 mm
Produkttyp Tropfflasche
Breite (angloamerikanisch) 0,96 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2,93 in.
Verschlussgröße 15 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 24,5 mm
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7444970010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog Number2752-9050
Chargennummer7241453010-COC Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2017 Catalog Number2752-9050
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24095
    Gültig bis zum2025-04-15
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 17/03/2025 und dem 15/04/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pipettenflaschen mit Dosierspitze >