Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ zylindrischer Polypropylen-Tank mit Deckel
Artikelnummer. 10450913
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
19 L
28 L
38 L
56,8 L
114 l
208 l
378 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10450913
Marke: Thermo Scientific™ 112000007
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Polypropylen-Tanks mit Deckel sind eine wirtschaftliche Alternative zu Edelstahltanks, widerstandsfähig gegen Spannungrisse und zeigen eine erhöhte Beständigkeit gegen organische Chemikalien.
Thermo Scientific™ Nalgene™ zylindrische Polypropylen-Tanks mit Deckel, eine kostengünstige Alternative zu Edelstahltanks, sind widerstandsfähig gegen Spannungsrisse und zeigen erhöhte Toleranz gegen organische Chemikalien.
  • Autoklavierbare Polypropylen-Tanks zeichnen sich durch gute Rissfestigkeit, gute Beständigkeit gegenüber vielen organischen Chemikalien und niedrigere Kosten als vergleichbare Tanks aus Edelstahl aus. Tanks werden mit Deckel geliefert. Grössen: 19 bis 378 l. Zulassung gemäss US-Normen 21CFR177.1520 und USPVI. Autoklavierbar.
  • Volumen: 208L
  • Φ/H: 560/910mm
  • Wandstärke: 6,3mm
  • Graduierung: 10L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 12 in.
Außendurchmesser (metrisch) 30,5 cm
Typ Behälter mit Deckel
Material Polypropylen
Kapazität (angloamerikanisch) 7.5 gal.
Kapazität (metrisch) 28 L
Höhe (angloamerikanisch) 18 in.
Höhe (metrisch) 45,7 cm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.