Learn More
Thermo Scientific™ Nalgen™ Kryoboxen für Locator™ und Locator Plus Systeme
Artikelnummer. 13477649 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Fläschchen (100)
Fläschchen (25)
Fläschchen (81)
Fläschchenkapazität:
25
81
100
Menge:
1/Packung
10/Packung
20/Karton
40/Packung
80/Karton
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
25 Stück
40 Stück
81 Stück
Artikelnummer. 13477649
Marke: Thermo Scientific™ CS509X10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Umfassende Lösung für die Verwendung von Kunststoff anstelle von Hartfaser verfügbar
Umfassende Lösung für die Verwendung von Kunststoff anstelle von Hartfaser verfügbar Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoboxen für Locator™ und Locator Plus-Systeme können mit Edelstahlgestellen in Thermo Scientific Ultratiefkühlgeräten verwendet werden.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Cryogenic Storage Box
Kapazität (metrisch) 5 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Locator Jr. Plus, Locator 4 Plus, Locator 6 Plus
Außenhöhe (angloamerikanisch) 4 in.
Fläschchenkapazität 81
Aufnahmevermögen Fläschchen (81)
Menge 1/Packung