Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge konische graduierte Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10470241
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
35 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10470241
Marke: Thermo Scientific™ 31480050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Führen Sie Anwendungen mit diesen Röhrchen aus, die die hervorragende Trennung und Pelletierung konischer Röhrchen mit den höheren Dichtungseigenschaften der Oak Ridge Röhrchen verbinden.
Führen Sie eine Vielzahl von Anwendungen mit diesen Röhrchen aus, die die hervorragende Trennung und Pelletierung konischer Röhrchen mit den höheren Dichtungseigenschaften der Oak Ridge Röhrchen verbinden. Thermo Scientific™ Nalgene™ konische Oak Ridge Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen und mit Graduierung können in einer gekühlten oder ungekühlten Zentrifuge verwendet werden und eignen sich mit dem mitgelieferten Verschluss für bis zu 10.000 x g und mit einer Dichtkappe für bis zu 50.000 x g (Bestellnr. DS3132-0024), separat erhältlich. Adapter für konische Röhrchen erforderlich (Bestell- (Bestellnr. DS3147-0050), separat erhältlich.
Eigenschaften:
  • Mit aufgedruckten Graduierungen von 5 bis 35 ml in 1 ml-Schritten
  • Widersteht Kräften bis 50.000 x g in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen stand — erfordert Adapter DS3147-0050 und Dichtkappe DS3132-0024, beide separat erhältlich
  • Lieferung mit Polypropylen-Verschlüssen ohne Einlage für Auslaufsicherheit† bis zu 10.000 x g – erfordert Adapter DS3147-0050
  • Polypropylen-Copolymer-Röhrchen sind durchscheinend und besitzen eine bessere Chemikalienbeständigkeit als Polycarbonat-Röhrchen; mehrfach autoklavierbar
  • Für eine einwandfreie Leistung müssen die Röhrchen immer zu mindestens 80 % gefüllt sein.
  • Autoklavierbar/biologische Gefahrenstoffe/graduiert/auslaufsicher† bei Verwendung mit Nalgene Verschluss
Bestellinformationen:
Zur Gewährleistung einer auslaufsicheren Funktion, besonders bei Drehzahlen über 10.000 x g oder der Zentrifugation von Gefahrenstoffen, verwenden Sie Nalgene Dichtungsverschlüsse Bestellnr. DS3132-0024.
Im Lieferumfang enthalten:
Mit Polypropylen-Schraubverschluss ohne Einlage, der beim normalen Gebrauch dicht† ist.
Erfordert:
Röhrchenadapter aus weißem Polycarbonat (siehe DS3147-0050 unten) zur Zentrifugation.
Informationen zum Recycling:
Wiederverwendbare Nalgene Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen (PP) und Polypropylen-Copolymer (PPCO) sind so konzipiert, dass sie unter typischen Laborbedingungen viele Spins halten. Doch wie bei allen haltbaren Produkten müssen sie gegebenenfalls ausgemustert und ersetzt werden. Diese Zentrifugenröhrchen sind in vielen Gemeinden wiederverwertbar. Bitte waschen und recyceln Sie diese Nalgene Zentrifugenröhrchen aus PP und PPCO nach Ablauf der Nutzungsdauer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (metrisch) 35 mL
Material Polypropylen-Copolymer
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 10
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Konisch
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Schraube
Writing Area Nein
Durchmesser (metrisch) 28,3 mm
Graduierungen Von 5 bis 35 ml in 1 ml-Schritten
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB Bis zu 50.000 x g in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen belastbar - Adapter erforderlich, DS3147-0050 (Röhrchen müssen immer mindestens zu 80 % gefüllt sein, um eine einwandfreie Leistung zu gewährleisten)
Show More Show Less
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher bei Thermo Scientific Nalgene Produkten, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Benutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen bei Raumtemperatur und -druck auslaufsicher.