Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polystyrol-Zentrifugenflasche mit konischem Boden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10594821
Click to view available options
Nominales Fassungsvermögen:
175 mL
Max. Kraft:
5800 x G
Einfache Visualisierung von Proben durch das transparente Polystyrol dieser Flasche für Zellernte, Pelletierung und Proteinreinigung bei niedrigen Drehzahlen und großen Volumina.
Einfache Probenvisualisierung durch das durchsichtige Polystyrol von Thermo Scientific™ Nalgene™ sterilen Zentrifugenflaschen mit konischem Boden, einer wirtschaftlichen Lösung für den Einmalgebrauch für Zellernte, Pelletierung und Proteinaufreinigung bei niedrigen Drehzahlen und großen Volumina.  Diese Zentrifugenflaschen mit konischem Boden eignen sich hervorragend für sterile Zellkulturanwendungen sowie Thermo Scientific™ Fiberlite™ Kohlefaserrotoren. Gammasterilisiert, einzeln verpackt und gebrauchsfertig.
Eignen sich für Zentrifugen mit oder ohne Kühlung mit niedrigen Drehzahlen bis zu 5.800 × g.
  • Durch Gammastrahlung sterilisiert und einzeln verpackt
  • Permanente Graduierungen erleichtern das Ablesen des Volumens
  • Flaschen müssen für einwandfreie Funktion zu mindestens 80 % befüllt sein
Erfordert:
Für die Verwendung ist ein Nalgene Ständer/Adapter für Konische Zentrifugenflaschen (Katalognummer DS3126-0175) erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 175 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 5,91 oz.
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Sterile Flasche aus Polystyrol mit konischem Boden und HDPE-Verschluss
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 135.6 mm
Anzahl pro Karton 48
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Steril
Nominales Fassungsvermögen 175 mL
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Max. Kraft 5800 x G
Form Konisch
Produkttyp Zentrifugenflasche
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 61,5 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Nein