Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks
Lagerung, Mischung und Abgabe von Reagenzien in Thermo Scientific™ Nalgene™ geschlossenen kuppelförmigen Polypropylen-Tanks.
1165.00 € - 2530.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Entsprechen FDA-Vorschrift 177.1520 und USP-Klasse VI |
---|---|
Typ | Behälter mit geschlossener Kuppel |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10050461
|
Thermo Scientific™
2650-0020 |
75 l |
1165.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10338990
|
Thermo Scientific™
2650-0030 |
115 L |
1185.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10469970
|
Thermo Scientific™
2650-0055 |
210 L |
1460.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10595971
|
Thermo Scientific™
2650-0100 |
378,5 L |
2530.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Lagern, mischen und dispensieren Sie Reagenzien mittels der Thermo Scientific™ Nalgene™ geschlossenen kuppelförmigen Polypropylen-Tanks, die für die Verwendung als geschlossenes Behältersystem entwickelt wurden. Die Tanks werden in Größen von 75 bis 380 l angeboten und verfügen über eine Halsöffnung von 150 mm mit einem Dichtungsverschluss zur sicheren Abdichtung.
Eigenschaften:
- Tanks können mit Ablasshähnen ausgerüstet werden
- Autoklavierbare Tanks und Verschlüsse aus Polypropylen
Kompatibel mit:
Für die Verwendung mit Verschlüssen mit Mixerhalterung für geschlossene kuppelförmige Tanks (Kat.-Nr. Nr. 2651-0200), BioTech Überkopfmixer (Kat.-Nr. 2653-0010 und 2653-0020) und untere Baugruppen für BioTech Mischer (Kat.- Nr. 2654-0030, 2654-0055, 2654-0075 und 2654-0100).
Gewährleistung:
90 Tage
Spezifikation
Entsprechen FDA-Vorschrift 177.1520 und USP-Klasse VI | |
Behälter mit geschlossener Kuppel | |
Polypropylen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.