Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Nalgene™ Clean Sheets Laborfolien für Regale und Schubladen
Die Thermo Scientific Nalgene Laborfolien für Regale und Schubladen eignen sich ideal als Auskleidung für Spülen oder als Unterlage bei Titrationen.
Marke: Thermo Scientific™ 6283-1250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.83500kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific Nalgene Laborfolien für Regale und Schubladen eignen sich ideal als Auskleidung für Spülen oder als Unterlage bei Titrationen.
Lassen sich auf jede beliebige Größe zuschneiden und zusammenheften, festheften oder -kleben.
- Aus 0,125″ (3,2 mm) dickem, vernetztem Polyethylen-Schaum zum Polsterungsschutz für Objekte auf dem Labortisch
- Glatt und strapazierfähig ist diese nicht absorbierende Matte in Ihrem Labor vielseitig einsetzbar — für zahlreiche Zwecke verwendbar
- Die ausgezeichnete chemische Beständigkeit schützt vor verschütteten Flüssigkeiten, egal wo
- Kann auf jede Größe zugeschnitten werden, um Platz auf Bänken, Regalen und in Schubladen zu finden — überall wo Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten, Vibrationen, Hitze, Schmutz oder Bruch erforderlich ist
Spezifikation
Tisch-/Schubladen-Liner | |
50 ft. . | |
12 in. | |
Polyethylen-Labortische/Schubladeneinsätze | |
1 |
Polyethylen | |
15,2 Mio. | |
31cm | |
2 | |
Liner Clean Sheets XLPE 30,5 cm x 15 m |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.