Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Nalgene™ Clean Sheets Laborfolien für Regale und Schubladen
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11304555
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Breite (angloamerikanisch):
12 Zoll
18 Zoll
Förpackningsstorlek:
2 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11304555
Brand: Thermo Scientific™ 62831850
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Finden Sie eine Vielzahl von Anwendungen für diese Polyethylen-Bank-/Schubladeneinsätze, wie z. B. Spüle- oder Titrationshintergründe.
Die Thermo Scientific Nalgene Laborfolien für Regale und Schubladen eignen sich ideal als Auskleidung für Spülen oder als Unterlage bei Titrationen.
Lassen sich auf jede beliebige Größe zuschneiden und zusammenheften, festheften oder -kleben.
  • Aus 0,125″ (3,2 mm) dickem, vernetztem Polyethylen-Schaum zum Polsterungsschutz für Objekte auf dem Labortisch
  • Glatt und strapazierfähig ist diese nicht absorbierende Matte in Ihrem Labor vielseitig einsetzbar — für zahlreiche Zwecke verwendbar
  • Die ausgezeichnete chemische Beständigkeit schützt vor verschütteten Flüssigkeiten, egal wo
  • Kann auf jede Größe zugeschnitten werden, um Platz auf Bänken, Regalen und in Schubladen zu finden — überall wo Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten, Vibrationen, Hitze, Schmutz oder Bruch erforderlich ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tisch-/Schubladen-Liner
Material Polyethylen
Extinktion Nicht saugfähig
Länge (angloamerikanisch) 50 ft. .
Länge (metrisch) 15,2 Mio.
Breite (angloamerikanisch) 18 Zoll
Breite (metrisch) 46cm
Beschreibung Polyethylen-Labortische/Schubladeneinsätze
Anzahl pro Karton 2
Anzahl pro Packung 1
Artikelbeschreibung Liner Clean Sheets XLPE 45,7 cm x 15 m
Visa mer Visa mindre
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.