Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ballonflaschen-Ersatzschraubverschlüsse und -dichtungen
Catalog Number p-4521535
Click to view available options
Verschlussgröße:
100 mm
120 mm
53B
83B
Produkttyp:
Schraubverschluss
Schraubverschluss und Dichtung
Verschluss
Material:
HDPE
Polypropylen
Silikon, PTFE
TPE
Mit der Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatzverschlüssen und Dichtungen ein garantiert leckagefreies System.
Gewährleistung leckagefreier Dienste mit sicher sitzenden Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatz-Schraubverschlüssen und Dichtungen für Nalgene Ballonflaschen.
  • Speziell für Nalgene Ballonflaschen hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Farbe Weiß
Beschreibung Ersatzverschluss
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 12
Closure Included Ja
Öffnung Narrow, Wide
Form Rund
Produkttyp Verschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene wider-mouth bottles
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 100 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.