Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bruchsichere Büretten mit automatischer Nullpunkteinstellung, Acryl-Bürette, Hahn und Auslaufspitze aus Polymethylpenten, Küken aus Teflon™ TFE (Tetrafluorethylen), Schläuche aus Polyvinylchlorid, Flasche aus Polyethylen niederer Di
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Beschreibung
Die bruchsichere Thermo Scientific™ Nalgene Bürette mit automatischer Nullpunkteinstellung liefert reproduzierbare, präzise Ergebnisse (erfüllt die US-Anforderungen nach ASTM E287).
Glasklar, langlebig, einfache Handhabung, sicherer als Glas
Eigenschaften:
- Einzeln kalibriert, um die Genauigkeitsanforderungen gemäß ASTM E287 für reproduzierbare, exakte Ergebnisse zu erfüllen
- Für die Verwendung mit verdünnten anorganischen Säuren und Basen geeignet, ausgenommen Flusssäure und Ammoniumhydroxid
- Für pH-Werte von 1 bis 14; kompatibel mit Säuren in Konzentrationen von bis zu 5 % Gew./Gew. und Basen in Konzentrationen von bis zu 30 %, wodurch ein breiter Bereich von Titranten abgedeckt wird.
Im Lieferumfang enthalten:
- Acrylbürette
- LDPE-Spritzflasche in Teilen
- 3′ (91 cm) PVC-Schläuche
- Bürettenabdeckung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Länge (metrisch) | 32,0 cm |
| Material | Acryl |
| Graduierungen | 0,1 ml |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Anzahl pro Karton | 4 |
| Toleranz | ± 0,04 ml |
| Volumen (metrisch) Reservoir | 500mL |
| Typ | Bürette |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E287 |
Nicht für die Verwendung mit Alkoholen oder organischen Lösungsmitteln. Kontakt mit derartigen Lösungen führt zu unmittelbaren Schäden.