Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston – runde HDPE-Enghalsflaschen, durchscheinend braun, mit Verschluss: Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10445323
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
20 mm
20 mm
24 mm
28 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
125 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10445323
Marke: Thermo Scientific™ 3120040008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese lichtundurchlässigen braunen HDPE-Flaschen verringern die UV-Lichtdurchlässigkeit und schützen so lichtempfindliche Flüssigkeiten. Sie eignen sich optimal für Verpackungsanwendungen.
Die braunen Thermo Scientific™ Nalgene Boston Enghalsrundflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE und verringerter UV-Lichtdurchlässigkeit schützen lichtempfindliche Flüssigkeiten. Ideal für Verpackungsanwendungen.
  • Undurchsichtige braune HDPE-Enghalsflaschen mit ebensolchen Verschlüssen aus Polypropylen
  • Die gleichmäßigen Wände sind riss- und schlagfest.
  • Mit Verschlüssen ohne Einlagen
  • Großpackung für Verpackungsanwendungen
  • Erfüllen die Vorschriften der US-Pharmakopeia (USP) für lichtundurchlässige Behälter
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
† Der Begriff auslaufsicher wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Braun
Beschreibung Enghalsflasche „Boston Round“
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 250
Anzahl pro Packung 250
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Braun
Halsausführung 24 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter.
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 133 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 5,23 Zoll
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Verschlusstyp Ja (Großpackung, nicht zusammengesetzt)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.