Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Labormarker, schwarze Tinte
Thermo Scientific™ Nalgene™ Labormarker mit schwarzer Tinte eignen sich zum Beschriften von Glas, Kunststoff und Metall und sind für den Einsatz mit Nalgene™ Polyolefinpapier, Notizbüchern und Etiketten empfohlen.
Marke: Thermo Scientific™ 6311-0010
48.68 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Labormarker mit schwarzer Tinte eignen sich zum Schreiben auf Glas, Kunststoff und Metall und sind für den Einsatz mit Nalgene™ Polyolefinpapier, Notizbüchern und Etiketten empfohlen. Diese Marker haben Verschlusskappen mit einem praktischen Paket-Clip. Optional mit feiner Spitze oder für breite Linien.
Eigenschaften:
- Filzstifte mit Taschenclip und schwarzer Tinte
- Wahl zwischen feinem Stift oder breitem Marker
- Schreibt auf Glas, Kunststoff oder Metall
Spezifikation
Schwarz | |
Labormarker, breite Spitze | |
12 | |
4 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7420471010 | Konformitätsbescheinigung | 17/03/2025 | 6311-0010 |
7452399010 | Konformitätsbescheinigung | 16/03/2025 | 6311-0010 |
7358718010 | Konformitätsbescheinigung | 16/03/2025 | 6311-0010 |
7350427010 | Konformitätsbescheinigung | 15/03/2025 | 6311-0010 |
7393881010 | Konformitätsbescheinigung | 15/03/2025 | 6311-0010 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.