Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
20 mL
1 L
2 L
5 L
10 L
Form:
Quadratisch
Rund
Beschreibung
Die Produkte werden mit Wasser zur Injektion gemäß USP gereinigt und nach dem Waschen in Reinräumen der Klasse 5 mit Verpackungen/Inspektionshauben der Klasse 4 weiterverarbeitet, um diese extrem partikelarmen Produkte herzustellen. Zertifiziert und zwischen Chargen darauf getestet, dass der Partikelgehalt weniger als 1/3 der gemäß den Vorgaben nach USP <788> zulässigen Grenzwerte beträgt, um eine potenzielle Partikelkontamination einzuschränken. Sterile, gebrauchsfertige Produkte mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10–6 im Inneren des Behälters/Verschlusses, einschließlich zweier hitzeversiegelten sterilen Barrieren zum Schutz des Produkts vor der Verwendung
ulliVerringern Sie das Risiko einer Kontamination durch Verschleppung und sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen./liliHaltbares, durchscheinendes PC gewährleistet die Integrität der Probe/liliSpeziell für die Verwendung in der pharmazeutischen und biologischen Herstellung entwickelt/liliDie Verschlüsse verfügen über eine Silikoneinlage für Auslaufsicherheit./liliUmfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung/liliHervorragend geeignet zum Einfrieren./li/ul
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 20 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,67 oz. |
Farbe | Klar mit blauer Tönung |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 20mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Flüssigkeiten in Tiefkühlgeräten, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation , Validation Testing, Drug Substance, Drug Product |
Material | Polycarbonat |
Anzahl pro Karton | 504/Cs. |
Anzahl pro Packung | 84/Pk. |
Sterilität | Steril |
Temperaturbereich (metrisch) | -100°C to 100°C |