Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zertifizierte Reinigungsbiotainerflasche aus PC, 125 ml Artikelnummer.: 16400631
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zertifizierte Reinigungsbiotainerflasche aus PC, 125 ml
Artikelnummer. 16400631
125 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
Artikelnummer. 16400631
Marke: Thermo Scientific™ CEN303042
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaschen für pharmazeutische und biologische Anwendungen
Die Produkte werden mit Wasser zur Injektion gemäß USP gereinigt und nach dem Waschen in Reinräumen der Klasse 5 mit Verpackungen/Inspektionshauben der Klasse 4 weiterverarbeitet, um diese extrem partikelarmen Produkte herzustellen. Zertifiziert und zwischen Chargen darauf getestet, dass der Partikelgehalt weniger als 1/3 der gemäß den Vorgaben nach USP 788 zulässigen Grenzwerte beträgt, um eine potenzielle Partikelkontamination einzuschränken. Sterile, gebrauchsfertige Produkte mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10–6 im Inneren des Behälters/Verschlusses, einschließlich zweier hitzeversiegelten sterilen Barrieren zum Schutz des Produkts vor der Verwendung
ulliVerringern Sie das Risiko einer Kontamination durch Verschleppung und sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen./liliHaltbares, durchscheinendes PC gewährleistet die Integrität der Probe/liliSpeziell für die Verwendung in der pharmazeutischen und biologischen Herstellung entwickelt/liliDie Verschlüsse verfügen über eine Silikoneinlage für Auslaufsicherheit./liliUmfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung/liliHervorragend geeignet zum Einfrieren./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 mL
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Nalgene™ Platinum Certified Clean™ quadratische Biotainer™ PETG-Flasche, 125 ml, steril, < 1/3 Partikel gemäß USP <778> zulässig
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,06 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 26,7 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 104,6 mm
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 50
Sterilität Steril
Gewicht (angloamerikanisch) 8 lb.
Zertifizierung/Konformität < 1/3 Partikel sind gemäß USP <778> zulässig
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 104,6 mm
Breite (angloamerikanisch) 12,5 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 mm
Durchmesser (metrisch) 52,1 mm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zertifizierte Reinigungsbiotainerflasche aus PC, 125 ml >